Learn More
1-Aminohydantoin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11956251 5 g Glasflasche 5 Gramm
11966251 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956251 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442050050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2827-56-7 | C3H5N3O2·ClH | 151.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2827-56-7
Summenformel C3H5N3O2·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 151.55
InChI-Schlüssel WEOHANUVLKERQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminohydantoin hydrochloride, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hydrochloride, 1-aminohydantoin hcl, 1-amino hydantoin hydrochloride, 2,4-imidazolidinedione, 1-amino-, monohydrochloride, acmc-209h1m, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hcl, 1-aminoimidazoline-2,4-dione hydrochloride
PubChem CID 12472963
IUPAC-Name 1-Aminoimidazolidin-2,4-dion;hydrochlorid
SMILES C1C(=O)NC(=O)N1N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminohydantoin hydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 201.0°C to 205.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 151.55
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Kristallpulver