Learn More
1-Aminocyclopropan-1-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30134933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134933 1 g 1 Gramm
30133707 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134933 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6035501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22059-21-8
Summenformel C4 H7 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 101.1
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid (ACI), 1-Amino-1-carboxycyclopropane, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylate, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, ACC, ACPC, NSC 98430, α-Aminocyclopropanecarboxylic acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid (ACI), 1-Amino-1-carboxycyclopropane, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylate, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, ACC, ACPC, NSC 98430, α-Aminocyclopropanecarboxylic acid
IUPAC-Name 1-Aminocyclopropan-1-carbonsäure
SMILES NC1(CC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)
Menge 1 g
Formelmasse 101.0477
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur