Learn More
1-Aminocyclohexancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478980
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11478980
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11853.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2756-85-6 | C7H13NO2 | 143.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2756-85-6
Summenformel C7H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
MDL-Nummer MFCD00001487
InChI-Schlüssel WOXWUZCRWJWTRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminocyclohexanecarboxylic acid, homocycloleucine, 1-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-amino, alpha-aminocyclohexanecarboxylic acid, alpha-aminocyclohexanecarboxylic aicd, unii-1se3hd391h, 1-amino-1-cyclohexane carboxylic acid, .alpha.-aminocyclohexanecarboxylic acid, .alpha.-aminocyclohexanecarboxylic aicd
PubChem CID 1366
ChEBI CHEBI:86534
IUPAC-Name 1-Aminocyclohexan-1-carbonsäure
SMILES NC1(CCCCC1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 2355692
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) 98%