Learn More
1-Aminobenzotriazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042743
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
1614-12-6
C6H6N4
134.142
MFCD00132902
JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
1-aminobenzotriazole, 1h-benzotriazol-1-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-amine, 1-benzotriazolamine, 1-abtz, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-amine, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-ylamine, 1,2,3-benzotriazol-1-amine, benzotriazolylamine, 1-benzotriazolylamine
1367
Benzotriazol-1-Amin
C1=CC=C2C(=C1)N=NN2N
1614-12-6
C6H6N4
134.142
MFCD00132902
JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
1-aminobenzotriazole, 1h-benzotriazol-1-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-amine, 1-benzotriazolamine, 1-abtz, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-amine, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-ylamine, 1,2,3-benzotriazol-1-amine, benzotriazolylamine, 1-benzotriazolylamine
1367
Benzotriazol-1-Amin
C1=CC=C2C(=C1)N=NN2N
Suizid-Hemmer von Zytochrom P450 und Chlorperoxidase
1-Aminobenzotriazole is used as a Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase, an inhibitor of oxidative drug metabolism in biochemical pharmacology and toxicology studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Aminbenzotriazol wird als Suizid-Hemmer von Cytochrom P450 und Chloroperoxidase, einem Hemmer des oxidativen Arzneimittelmetabolismus in biochemischen Pharmakologie und Toxikologieversuchen, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, DMSO, Ethanol oder Wasser
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Aminobenzotriazole
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 250 mg
Beilstein 607843
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform, DMSO, ethanol or water
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver