missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Amino-Imidazolidin-2,4-Dion, TRC

Artikelnummer. 30006304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006304 250 mg 250 Milligramm
30005827 500 mg 500 Milligramm
30005757 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006304 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA611738250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6301-02-6
Summenformel C3 H5 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 115.09
Synonym 1-Aminohydantoin
IUPAC-Name 1-Aminoimidazolidin-2,4-Dion
SMILES NN1CC(=O)NC1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Aminohydantoin
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Aminohydantoin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 250 mg
Formelmasse 115.0382
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.