Learn More
1-Amino-9-fluorenon, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11915321 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11915321 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11915321 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 103740010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-9-fluorenone
CAS 6344-62-3
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 120.0°C to 120.8°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H9NO
MDL-Nummer MFCD00001158
Menge 1 g
Beilstein 14,113
Synonym 1-amino-9h-fluoren-9-one, 1-amino-9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, 1-amino, 1-aminofluoren-9-on, acmc-1bagx, maybridge1_002094, 9h-fluoren-9-one,1-amino, 1-amino-9h-fluoren-9-one #, ksepmomkaqkosm-uhfffaoysa
InChI-Schlüssel KSEPMOMKAQKOSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=CC=CC=C21
IUPAC-Name 1-amino-9H-fluoren-9-one
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
PubChem CID 80664
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Amino-9-fluorenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.