Learn More
1-Amino-4-methylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11379645 100 g 100 Gramm
11369645 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19108.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6928-85-4 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6928-85-4
Summenformel C5H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
MDL-Nummer MFCD00006154
InChI-Schlüssel RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine
PubChem CID 81349
IUPAC-Name 4-Methylpiperazin-1-amin
SMILES CN1CCN(CC1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-4-methylpiperazine
Dichte 0.96
Siedepunkt 172°C to 175°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.484
Menge 100 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 103334
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 98%