Learn More
1-Amino-3-Hydroxybenzol, TRC
Artikelnummer. 30323755
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323755 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323755 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61118510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminophenol
CAS 591-27-5
Summenformel C6 H7 N O
Menge 10 g
Synonym Phenol, m-amino- (8CI), 3-Aminophenol, (3-Hydroxyphenyl)amine, 1-Amino-3-hydroxybenzene, 3-Hydroxyaniline, 3-Hydroxybenzenamine, C.I. 76545, C.I. Oxidation Base 7, Fouramine EG, Fourrine 65, Fourrine EG, Furro EG, Futramine EG, NSC 1546, Nako TEG, Pelagol EG, Renal EG, Rodol EG, Tertral EG, Ursol EG, Zoba EG, m-Aminophenol, m-Hydroxyaminobenzene, m-Hydroxyaniline, m-Hydroxyaniline, m-Hydroxyphenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
SMILES Nc1cccc(O)c1
IUPAC-Name 3-Aminophenol
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
Formelmasse 109.0528