Learn More
1-Amino-2-naphtholhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30324159
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324159 500 mg 500 Milligramm
30314900 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30324159 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA618723500MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-2-naphthol Hydrochloride
CAS 1198-27-2
Summenformel C10H9NO . HCl
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO.ClH/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12;/h1-6,12H,11H2;1H
SMILES Cl.Nc1c(O)ccc2ccccc12
IUPAC-Name 1-aminonaphthalen-2-ol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 195.64
Formelmasse 195.0451