Learn More
1-Amino-2-naphtholhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Amino-2-naphthol Hydrochloride |
| CAS | 1198-27-2 |
| Summenformel | C10H9NO . HCl |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9NO.ClH/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12;/h1-6,12H,11H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1c(O)ccc2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 1-aminonaphthalen-2-ol;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 195.64 |
| Formelmasse | 195.0451 |