Learn More
1-Amino-2-naphtholhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30310188
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310188 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310188 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6187232.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-2-naphthol Hydrochloride
CAS 1198-27-2
Summenformel C10H9NO . HCl
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO.ClH/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12;/h1-6,12H,11H2;1H
SMILES Cl.Nc1c(O)ccc2ccccc12
IUPAC-Name 1-aminonaphthalen-2-ol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 195.64
Formelmasse 195.0451