Learn More
1-Amino-1-Cyclopropanecarbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617304 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10617304 1 g Glasflasche 1 Gramm
10410921 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617304 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 301420010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22059-21-8 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22059-21-8
Summenformel C4H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 101.11
MDL-Nummer MFCD00009944
InChI-Schlüssel PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino, carboxycyclopropylamine, acc, alpha-aminocyclopropanecarboxylic acid, alpha-aminocyclopropane carboxylic acid, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid, h-acpc-oh, aminocyclopropanecarboxylic acid
PubChem CID 535
ChEBI CHEBI:18053
IUPAC-Name 1-Aminocyclopropan-1-carbonsäure
SMILES NC1(CC1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 257°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC3H4CO2H
Menge 1 g
Formelmasse 101.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver und Granulate