Learn More
1-Amino-1-Cyclopropanecarboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416739 250 mg 250 Milligramm
15406739 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416739 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65118.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.77 CHF
    71.65 CHF / 250 Milligramm
    Sparen 16.12 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein NMDA-Glutamatrezeptor-Agonist an der Glycin-Stelle
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid is an intermediate in the conversion of methionine to ethylene during the ripening in apples. It also plays an important role in the biosynthesis of the plant hormone ethylene.1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid is shown to block convulsions and death produced by NMDA exposure, significantly reducing seizure induction and cell death of NMDA-treated hippocampal neurons. 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid is produced endogenously in the tomato and other higher plants as a product of the action of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid synthase in the biosynthesis of ethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Aminocyclopropan-1-Carbonsäure ist ein Zwischenprodukt bei der Umwandlung von Methionin in Ethylen während der Reifung von Äpfel. Es spielt auch eine wichtige Rolle bei der Biosynthese des Pflanzenhormons Ethylen. .1-Aminocyclopropan-1Carbonsäure verhindert erwiesenermaßen Krämpfe und Tod durch NMDA-Exposition und reduziert Anfälle und Zelltod von mit NMDA behandelten hippocampalen Neuronen. 1-Aminocyclopropan-1-Carbonsäure wird endogen in der Tomate und anderen höheren Pflanzen durch die 1-Aminocyclopropan-1-Carbonsäure-Synthase bei der Biosynthese von Ethylen erzeugt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22059-21-8
Summenformel C4H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 101.11
MDL-Nummer MFCD00009944
InChI-Schlüssel PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino, carboxycyclopropylamine, acc, alpha-aminocyclopropanecarboxylic acid, alpha-aminocyclopropane carboxylic acid, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid, h-acpc-oh, aminocyclopropanecarboxylic acid
PubChem CID 535
ChEBI CHEBI:18053
IUPAC-Name 1-Aminocyclopropan-1-carbonsäure
SMILES NC1(CC1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 229°C to 231°C
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Beilstein 2076413
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 101.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver