Learn More
1-Amino-1-Cyclopropanecarboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15406739
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15406739 1 g 1 Gramm
15416739 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15406739 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J65118.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein NMDA-Glutamatrezeptor-Agonist an der Glycin-Stelle
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid is an intermediate in the conversion of methionine to ethylene during the ripening in apples. It also plays an important role in the biosynthesis of the plant hormone ethylene.1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid is shown to block convulsions and death produced by NMDA exposure, significantly reducing seizure induction and cell death of NMDA-treated hippocampal neurons. 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid is produced endogenously in the tomato and other higher plants as a product of the action of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid synthase in the biosynthesis of ethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Aminocyclopropan-1-Carbonsäure ist ein Zwischenprodukt bei der Umwandlung von Methionin in Ethylen während der Reifung von Äpfel. Es spielt auch eine wichtige Rolle bei der Biosynthese des Pflanzenhormons Ethylen. .1-Aminocyclopropan-1Carbonsäure verhindert erwiesenermaßen Krämpfe und Tod durch NMDA-Exposition und reduziert Anfälle und Zelltod von mit NMDA behandelten hippocampalen Neuronen. 1-Aminocyclopropan-1-Carbonsäure wird endogen in der Tomate und anderen höheren Pflanzen durch die 1-Aminocyclopropan-1-Carbonsäure-Synthase bei der Biosynthese von Ethylen erzeugt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22059-21-8
Summenformel C4H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 101.11
MDL-Nummer MFCD00009944
InChI-Schlüssel PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino, carboxycyclopropylamine, acc, alpha-aminocyclopropanecarboxylic acid, alpha-aminocyclopropane carboxylic acid, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid, h-acpc-oh, aminocyclopropanecarboxylic acid
PubChem CID 535
ChEBI CHEBI:18053
IUPAC-Name 1-Aminocyclopropan-1-carbonsäure
SMILES NC1(CC1)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 229°C to 231°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 2076413
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 101.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver