Learn More
1-Allylpiperazin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318676 25 g 25 Gramm
11308676 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19391.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13961-36-9 | C7H14N2 | 126.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13961-36-9
Summenformel C7H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 126.203
MDL-Nummer MFCD00167970
InChI-Schlüssel ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-allylpiperazine, 1-allyl-piperazine, 1-allyl piperazine, 1-prop-2-en-1-yl piperazine, n-allyl piperazine, piperazine,1-2-propen-1-yl, prop-2-enylpiperazine, allylpiperazin, allylpiperazine, 1-allylpiperazin
PubChem CID 806422
IUPAC-Name 1-Prop-2-Enylpiperazin
SMILES C=CCN1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Allylpiperazine
Dichte 0.902
Siedepunkt 180°C to 182°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Brechungsindex 1.483
Menge 25 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 507447
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) ≥98%