missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Allylimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-51811
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
31410-01-2
C6H8N2
108.14
MFCD00037894
XLXCHZCQTCBUOX-UHFFFAOYSA-N
1-allylimidazole, 1-allyl-1h-imidazole, 1-prop-2-en-1-yl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl imidazole, imidazole, 1-allyl, n-allylimidazole, 1-allyl imidazole, acmc-1cr2q, 1-allyl-1h-imidazole #
35794
1-(prop-2-en-1-yl)-1H-imidazole
C=CCN1C=CN=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
31410-01-2
C6H8N2
108.14
MFCD00037894
XLXCHZCQTCBUOX-UHFFFAOYSA-N
1-allylimidazole, 1-allyl-1h-imidazole, 1-prop-2-en-1-yl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl imidazole, imidazole, 1-allyl, n-allylimidazole, 1-allyl imidazole, acmc-1cr2q, 1-allyl-1h-imidazole #
35794
1-(prop-2-en-1-yl)-1H-imidazole
C=CCN1C=CN=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Allylimidazole
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis orange
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 212.0°C to 213.0°C
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5030 to 1.5050
Menge 25 g
Relative Dichte 1
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit bei 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Allylimidazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'