Learn More
1-Allylcyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469366
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
Artikelnummer. 11469366
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19066.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1123-34-8 | C9H16O | 140.226 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1123-34-8
Summenformel C9H16O
Molekulargewicht (g/mol) 140.226
MDL-Nummer MFCD00021403
InChI-Schlüssel ZSLKGUQYEQVKQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-allylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-allyl, 1-allyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl cyclohexan-1-ol, allylcyclohexanol, 1-allyl-cyclohexan-1-ol, acmc-1bt3v, 4-06-00-00235 beilstein handbook reference, 1-prop-2-enyl-1-cyclohexanol
PubChem CID 79145
IUPAC-Name 1-Prop-2-enylcyclohexan-1-ol
SMILES C=CCC1(CCCCC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Allylcyclohexanol
Menge 10 g
Formelmasse 140.22
Reinheit (%) 97%