Learn More
1-Allyl-3-methylimidazoliumbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475858
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15475858 25 g 25 Gramm
15465858 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475858 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59513.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 31410-07-8 | C7H11BrN2 | 203.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31410-07-8
Summenformel C7H11BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 203.08
MDL-Nummer MFCD08277003
InChI-Schlüssel KLFDZFIZKMEUGI-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-allyl-3-methylimidazolium bromide, 1-allyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-methyl-3-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium bromide, ksc221i2h, 3-methyl-1-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium bromide
PubChem CID 11229454
SMILES [Br-].C[N+]1=CN(CC=C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Allyl-3-methylimidazolium bromide
Farbe Gelb
Menge 25 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name 1-Methyl-3-Prop-2-Enylimidazol-1-ium;Bromid
Formelmasse 203.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest