Learn More
1-Adamantylmethylketon, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 164740250
Additional Details : CAS : 1660-04-4 Gewicht : 0.07500kg
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10408730
  • 205.00 CHF / 25 Gramm
Verfügbar ab
01-02-2021
Chemische Identifikatoren
1660-04-4
178.27
DACIGVIOAFXPHW-UHFFFAOYSA-N
123126
CC(=O)C12CC3CC(C1)CC(C3)C2
C12H18O
MFCD00074739
1-adamantyl methyl ketone, 1-acetyladamantane, 1-1-adamantyl ethanone, 1-adamantylmethylketone, 1-adamantan-1-yl ethan-1-one, 1-adamantan-1-yl ethanone, acetyladamantane, methyl 1-adamantyl ketone, 1-adamantan-1-yl-ethanone, adamantyl methyl ketone
1-(1-Adamantyl)ethanon
Spezifikation
1-Adamantyl methyl ketone
Authentic
Weiß
25g
1660-04-4
100.0
C12H18O
1-adamantyl methyl ketone, 1-acetyladamantane, 1-1-adamantyl ethanone, 1-adamantylmethylketone, 1-adamantan-1-yl ethan-1-one, 1-adamantan-1-yl ethanone, acetyladamantane, methyl 1-adamantyl ketone, 1-adamantan-1-yl-ethanone, adamantyl methyl ketone
CC(=O)C12CC3CC(C1)CC(C3)C2
178.27
178.27
99%
108°C
Glasflasche
53°C to 55°C
99%
98.5
99%
MFCD00074739
DACIGVIOAFXPHW-UHFFFAOYSA-N
1-(1-Adamantyl)ethanon
123126
Kristallpulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation