Learn More
1-Adamantylmethylketon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-50457
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
1660-04-4
C12H18O
178.28
MFCD00074739
DACIGVIOAFXPHW-UHFFFAOYSA-N
1-adamantyl methyl ketone, 1-acetyladamantane, 1-1-adamantyl ethanone, 1-adamantylmethylketone, 1-adamantan-1-yl ethan-1-one, 1-adamantan-1-yl ethanone, acetyladamantane, methyl 1-adamantyl ketone, 1-adamantan-1-yl-ethanone, adamantyl methyl ketone
123126
1-(1-Adamantyl)ethanon
CC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
1660-04-4
C12H18O
178.28
MFCD00074739
DACIGVIOAFXPHW-UHFFFAOYSA-N
1-adamantyl methyl ketone, 1-acetyladamantane, 1-1-adamantyl ethanone, 1-adamantylmethylketone, 1-adamantan-1-yl ethan-1-one, 1-adamantan-1-yl ethanone, acetyladamantane, methyl 1-adamantyl ketone, 1-adamantan-1-yl-ethanone, adamantyl methyl ketone
123126
1-(1-Adamantyl)ethanon
CC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Adamantyl methyl ketone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 108°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 178.27
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver