Learn More
1-Adamantylisocyanat, TRC
Artikelnummer. 30327811
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327811 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327811 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA220233250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantyl Isocyanate
CAS 4411-25-0
Summenformel C11H15NO
Menge 250 mg
Synonym 1-Isocyanatotricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Adamantane Isocyanate, 1-Adamantanyl Isocyanate, 1-Isocyanatoadamantane, Adamantyl Isocyanate
InChI-Formel InChI=1S/C11H15NO/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2
SMILES O=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC-Name 1-Isocyanatoadamantan
Molekulargewicht (g/mol) 177.24
Formelmasse 177.1154