Learn More
1 – Adamantylbromid, TRC
Artikelnummer. 17938444
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17938444 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17938444 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA2085001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-90-1
Summenformel C10 H15 Br
Molekulargewicht (g/mol) 215.13
Synonym 1-Bromo-tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Bromoadamantane, 1-Bromoadamantane, NSC 527914
IUPAC-Name 1-Bromadamantan
SMILES C12(Br)CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantyl Bromide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15Br/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Formelmasse 214.0357