Learn More
1-Adamantanemethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10695612 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10695612 1 g Glasflasche 1 Gramm
10219163 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10695612 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 177420010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 17768-41-1 | C11H20N | 166.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17768-41-1
Summenformel C11H20N
Molekulargewicht (g/mol) 166.29
MDL-Nummer MFCD00074750
InChI-Schlüssel XSOHXMFFSKTSIT-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-adamantanemethylamine, adamantan-1-ylmethanamine, 1-aminomethyl adamantane, 1-aminomethyladamantane, 1-aminomethyl-adamantane, 1-1-adamantyl methanamine, 1-adamantan-1-ylmethanamine, c-adamantan-1-yl-methylamine, 1-adamantanemethyl amine, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylmethylamine
PubChem CID 86625
IUPAC-Name (adamantan-1-yl)methanaminium
SMILES [NH3+]CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantanemethylamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9300g/mL
Siedepunkt 83.0°C to 85.0°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5127 to 1.5147
Menge 1 g
Relative Dichte 0.93
Formelmasse 165.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit