Learn More
1-Adamantanemethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-50427
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
770-71-8
C11H18O
166.26
MFCD00074751
MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N
1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol
64556
1-Adamantylmethanol
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO
770-71-8
C11H18O
166.26
MFCD00074751
MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N
1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol
64556
1-Adamantylmethanol
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Adamantanemethanol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 115.0°C to 118.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hexane and ethyl alcohol
Formelmasse 166.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver