Learn More
1-Adamantanmethanol, 99%
Product Code. 10753181 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10753181 10 g Glasflasche 10 Gramm
10066053 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10219363 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10753181 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 180050100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS : 770-71-8 | C₁₁H₁₈O | 166,26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 770-71-8
Summenformel C11H18O
Molekulargewicht (g/mol) 166.26
MDL-Nummer MFCD00074751
InChI-Schlüssel MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol
PubChem CID 64556
IUPAC-Name 1-Adamantylmethanol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Adamantanemethanol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 115.0°C to 118.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hexane and ethyl alcohol
Formelmasse 166.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
RUO– Nur für Forschungszwecke