Learn More
1-Adamantanmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480298 25 g 25 Gramm
11460298 1 g 1 Gramm
11470298 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23831.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 770-71-8 | C11H18O | 166.264 g/mol
1-Adamantanemethanol was used in the synthesis of axially disubstituted silicon(IV) phthalocyanines. It is used as a reagent in the synthesis of adamantane and noradamantane based histone deacetylase (HDAC) inhibitors for the treatment of cancer. It is also used as a reagent in the synthesis of (1-adamantyl)methyl glycidyl ether, a versatile building block for living polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Adamantanmethanol wurde bei der Synthese von axial disubstituierten Silizium(IV)-Phthalocyaninen verwendet. Verwendung als Reagenz bei der Synthese von auf Adamantan und Noradamantan basierenden Histon-Deacetylase(HDAC)-Inhibitoren zur Behandlung von Krebs. Darüber hinaus Einsatz als Reagenz bei der Synthese von (1-Adamantyl)methylglycidylether, einem vielseitigen Baustein für die lebende Polymerisation.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslichkeit in Methanol (nahezu Transparenz).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 770-71-8
Summenformel C11H18O
Molekulargewicht (g/mol) 166.264
MDL-Nummer MFCD00074751
InChI-Schlüssel MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol
PubChem CID 64556
IUPAC-Name 1-Adamantylmethanol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantanemethanol
Schmelzpunkt 115°C to 118°C
Menge 25 g
Beilstein 1853339
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Solubility in methanol (almost transparency).
Formelmasse 166.26
Reinheit (%) 98%