Learn More
1-Adamantanecarboxylsäure-Chlorid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081840 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10081840
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2094-72-6 | C11H15ClO | 198.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2094-72-6
Summenformel C11H15ClO
Molekulargewicht (g/mol) 198.69
MDL-Nummer MFCD00074724
InChI-Schlüssel MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
PubChem CID 98915
IUPAC-Name Adamantan-1-Carbonylchlorid
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 48.0°C to 52.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Fieser 02,15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose
Formelmasse 198.69
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff