Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Adamantaneacetic acid |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 138°C to 140°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 194.27 |
| Mehr anzeigen |
RUO– Nur für Forschungszwecke