Learn More
1-Acetylpiperidin-4-carbonitril, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10773843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10773843 1 g 1 Gramm
10603043 250 mg 250 Milligramm
10472464 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10773843 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW04588DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 25503-91-7
Summenformel C8H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 152.20
MDL-Nummer MFCD00221055
InChI-Schlüssel NFDGRMQIOHRQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-piperidinecarbonitrile, 1-acetyl-4-cyanopiperidine, 1-acetyl-isonipecotonitrile, 4-piperidinecarbonitrile,1-acetyl, 1-ethanoylpiperidine-4-carbonitrile
PubChem CID 2756286
IUPAC-Name 1-Acetylpiperidin-4-carbonitril
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetylpiperidine-4-carbonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 152.2