Learn More
1-Acetylpiperazin, 98%
Artikelnummer. 15453207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453207 50 g 50 Gramm
11315299 5 g 5 Gramm
11325299 25 g 25 Gramm
11335299 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15453207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20200.18
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13889-98-0 | C6H12N2O | 128,175 g/mol
1-Acetylpiperazine may be used in the synthesis of series of 7-alkoxyl substituted indolizinoquinoline-5,12-dione derivatives and 2-substituted-N-(naphth-1-ylmethyl)-pyrimidin-4-amines and 2-substituted-N-benzhydrylpyrimidin-4-amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Acetylpiperazin kann bei der Synthese von 7-alkoxyl-substituierten Indolizinochinolin-5,12-Dion-Derivaten und 2-substituiertes-N-(Naphth-1-ylmethyl)-Pyrimidin-4-Aminen und 2-substituiertes-N-Benzhydrylpyrimidin-4-Amine verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 210 g/l bei 20 °C
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13889-98-0
MDL-Nummer MFCD00058676
Synonym 1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine, acetylpiperazine, 1-acetyl piperazine, piperazine, 1-acetyl, 1-piperazin-1-yl-ethanone, 1-piperazin-1-yl ethanon
PubChem CID 83795
IUPAC-Name 1-Piperazin-1-ylethanon
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetylpiperazine
Schmelzpunkt 30°C to 34°C
Siedepunkt 127°C to 130°C (8 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Summenformel C6H13N2O
Menge 50 g
Beilstein 112220
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln. 210 g/L (20°C).
InChI-Schlüssel PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-O
SMILES CC(=O)N1CC[NH2+]CC1
Molekulargewicht (g/mol) 129.18
Formelmasse 128.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke