Learn More
1-Acetylnaphthalin, TRC
Artikelnummer. 30321355
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321355 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321355 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18694025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetylnaphthalene
CAS 941-98-0
Summenformel C12H10O
Menge 25 g
Synonym 1'-Acetonaphthone, 1-(1-Naphthalenyl)ethanone, 1-(1-Naphthyl)ethanone, 1-(Naphthalen-4-yl)ethanone, 1-Acetonaphthalene, 1-Acetonaphthone, 1-Naphthyl Methyl Ketone, Methyl 1-Naphthyl Ketone, Methyl alpha-Naphthyl Ketone, NSC 7659, alpha-Acetonaphthone, alpha-Acetylnaphthalene, alpha-Naphthyl Methyl Ketone
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc2ccccc12
IUPAC-Name 1-naphthalen-1-ylethan
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
Formelmasse 170.0732