Learn More
1-Acetylindolin-5-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476947 10 g 10 Gramm
15466947 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34044.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52206-05-0 | C10H10ClNO3S | 259.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52206-05-0
Summenformel C10H10ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 259.70
MDL-Nummer MFCD07368558
InChI-Schlüssel QNFXLCHANYHGIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indole-5-sulfonyl chloride, 1-acetylindoline-5-sulfonyl chloride, 1-acetyl-5-indolinesulfonoyl chloride, 1h-indole-5-sulfonyl chloride, 1-acetyl-2,3-dihydro, 1-acetyl-5-indolinesulfonyl chloride, n-acetylindoline-5-sulphonyl chloride, 1-acetyl-5-chlorosulfonyl indoline, 1-acetylindoline-5-sulfonylchloride, pubchem5449, acetylindolinesulfonoylchloride
PubChem CID 14024596
IUPAC-Name 1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonyl chloride
SMILES CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetylindoline-5-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 172°C to 174°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 259.71
Reinheit (%) 97%