Learn More
1-Acetylindol-3-Carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Acetylindole-3-carboxaldehyde |
| Schmelzpunkt | 160°C to 164°C |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Formelmasse | 187.2 |
| Reinheit (%) | 98% |