Learn More
1-Acetylguanidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081364 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10081364 1 g Glasflasche 1 Gramm
10245114 5 g Glasflasche 5 Gramm
10774375 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10081364 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 397440010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5699-40-1 | C3H7N3O | 101.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5699-40-1
Summenformel C3H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 101.11
MDL-Nummer MFCD00075615
InChI-Schlüssel NGGXACLSAZXJGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylguanidine, 1-acetylguanidine, n-carbamimidoylacetamide, n-aminoiminomethyl acetamide, monoacetyl guanidine, acetylguanidine, n-acetyl-guanidine, acetyl guanidine, n-diaminomethylidene acetamide, 1-acetylguanidne
PubChem CID 38263
IUPAC-Name N-(Diaminomethyliden)acetamid
SMILES CC(=O)N=C(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetylguanidine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 181.0°C to 183.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 101.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Acetylguanidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.