Learn More
1-Acetylisonipecotoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30320985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320985 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320985 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1795501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetylisonipecotoyl Chloride
CAS 59084-16-1
Summenformel C8 H12 Cl N O2
Menge 1 g
Synonym 1-Acetyl-4-piperidinecarbonyl Chloride, 1-Acetyl-4-piperidylcarbonyl chloride, 1-Acetylisonipecotoyl chloride, 1-Acetylpiperidin-4-ylcarbonyl chloride, N-Acetylisonipecotoyl chloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H12ClNO2/c1-6(11)10-4-2-7(3-5-10)8(9)12/h7H,2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)Cl
IUPAC-Name 1-Ccetylpiperidin-4-Carbonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 189.64
Formelmasse 189.0557