Learn More
1-Acetyl-5-Bromoindolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478867
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478867 1 g 1 Gramm
11488867 5 g 5 Gramm
11494200 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20509.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 22190-38-1 | C10H10BrNO | 240.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22190-38-1
Summenformel C10H10BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 240.1
MDL-Nummer MFCD00056017
InChI-Schlüssel WQKQAIXOTCPWFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-5-bromoindoline, 1-5-bromoindolin-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethan-1-one, 1-5-bromo-2,3-dihydroindol-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethanone, 1h-indole, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydro, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydroindole, acmc-20ailu, 5-bromo-n-acetylindoline, maybridge1_005011
PubChem CID 721847
IUPAC-Name 1-(5-Brom-2,3-dihydroindol-1-yl)ethanon
SMILES CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-5-bromoindoline
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Menge 1 g
Beilstein 165052
Formelmasse 240.1
Reinheit (%) 98%