Learn More
1-Acetyl-4-piperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
1-Acetyl-4-piperidone is used as an intermediate in the manufacture of chemicals and pharmaceutical drugs, and manufacture of fentanyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Acetyl-4-piperidon wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Chemikalien und pharmazeutischen Arzneimitteln sowie bei der Herstellung von Fentanyl verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Essigsäure.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
1-Acetyl-4-piperidon wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Chemikalien und pharmazeutischen Arzneimitteln sowie bei der Herstellung von Fentanyl verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Essigsäure.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Acetyl-4-piperidone |
Dichte | 1.146 |
Siedepunkt | 218°C |
Flammpunkt | 112°C (234°F) |
Brechungsindex | 1.503 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 116031 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in acetic acid. |
Formelmasse | 141.17 |
Reinheit (%) | 99% |