Learn More
1-Acetyl-4-(methylamino)-piperidin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499750
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499750 250 mg 250 Milligramm
11409760 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499750 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50985.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 139062-96-7 | C8H16N2O | 156.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139062-96-7
Summenformel C8H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 156.23
MDL-Nummer MFCD07367773
InChI-Schlüssel RSEPODZAQBVPOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-methylamino piperidine, 1-acetyl-n-methylpiperidin-4-amine, 1-4-methylamino piperidin-1-yl ethan-1-one, 1-4-methylamino piperidin-1-yl ethanone, 4-n-methylamino-1-acetyl-piperidine, 4-piperidinamine, 1-acetyl-n-methyl-9ci, 4-n-methylamino-1-acetyl, acmc-209vt3, 1-acetyl-4-methylaminopiperidine
PubChem CID 19761265
SMILES CNC1CCN(CC1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3259
IUPAC-Name 1-[4-(Methylamino)piperidin-1-yl]ethan-1-on
Formelmasse 156.23