Learn More
1-Acetyl-4-Methyl-2,5-Dihydro-1H-Pyrrol-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Acetyl-4-methyl-2, 5-dihydro-1H-pyrrol-2-one |
| CAS | 34581-92-5 |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C7H9NO2 |
| MDL-Nummer | MFCD00173863 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-acetyl-4-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrol-2-one, 1-acetyl-4-methyl-5h-pyrrol-2-one, 1-acetyl-4-methyl-1h-pyrrol-2 5h-one, 2h-pyrrol-2-one,1-acetyl-1,5-dihydro-4-methyl |
| Mehr anzeigen |