Learn More
1-Acetyl-4-cyanopiperidin, TRC
Artikelnummer. 30315305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315305 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315305 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1720902G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-4-cyanopiperidine
CAS 25503-91-7
Summenformel C8 H12 N2 O
Menge 2 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2O/c1-7(11)10-4-2-8(6-9)3-5-10/h8H,2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C#N
IUPAC-Name 1-acetylpiperidine-4-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Formelmasse 152.095