Learn More
1-Acetyl-4-(4-Hydroxyphenyl)piperazin, TRC
Artikelnummer. 30137592
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137592 5 g 5 Gramm
17983365 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137592 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1790455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67914-60-7
Summenformel C12 H16 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.27
Synonym 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
IUPAC-Name 1-[4-(4-hydroxyphenyl)Piperazin-1-yl]Ethanon
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(O)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C12H16N2O2/c1-10(15)13-6-8-14(9-7-13)11-2-4-12(16)5-3-11/h2-5,16H,6-9H2,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 5 g
Formelmasse 220.1212