Learn More
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazin, Mikromol™
Beschreibung
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine |
| CAS | 67914-60-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H16 N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H16N2O2/c1-10(15)13-6-8-14(9-7-13)11-2-4-12(16)5-3-11/h2-5,16H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-Name | 1-[4-(4-hydroxyphenyl)Piperazin-1-yl]Ethanon |
| Show More |