Learn More
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11419587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419587 100 g 100 Gramm
11409587 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22083.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67914-60-7
Summenformel C12H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.27
MDL-Nummer MFCD00044905
InChI-Schlüssel AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
PubChem CID 712441
IUPAC-Name 1-[4-(4-hydroxyphenyl)Piperazin-1-yl]Ethanon
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Schmelzpunkt 180°C to 185°C
Menge 100 g
Beilstein 795777
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 98%