Learn More
1-Acetamidoadamantan, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483447 50 g 50 Gramm
11473447 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17224.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 880-52-4 | C12H19NO | 193.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 880-52-4
Summenformel C12H19NO
Molekulargewicht (g/mol) 193.29
MDL-Nummer MFCD00074730
InChI-Schlüssel BCVXYGJCDZPKGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetamidoadamantane, n-1-adamantyl acetamide, n-adamantan-1-yl acetamide, 1-acetylaminoadamantane, 1-adamantylacetamide, acetamide, n-1-adamantyl, n-adamantylacetamide, 1-acetamino adamantane, unii-5283y1voii, n-acetyl adamantamine
PubChem CID 64153
IUPAC-Name N-(1-Adamantyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC12CC3CC(C1)CC(C3)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetamidoadamantane
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Menge 50 g
Formelmasse 193.29
Reinheit (%) 98%