Learn More
1,9-Nonanediol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10755401 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
25 Gramm
Product Code. 10755401
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 129120250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3937-56-2 | C9H20O2 | 160.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3937-56-2
Summenformel C9H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.26
MDL-Nummer MFCD00002991
InChI-Schlüssel ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
PubChem CID 19835
IUPAC-Name Nonan-1,9-diol
SMILES C(CCCCO)CCCCO
Specifications
Chemischer Name oder Material 1, 9-Nonanediol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Farbe Weiß
Dichte 0.9180g/mL
Siedepunkt 177°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 162°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO(CH2)9OH
Menge 25 g
Beilstein 01, 493
Relative Dichte 0.918
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 9g/L (20°C)
Viskosität 52.6 mPa.s (50°C)
Formelmasse 160.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Geschmolzener kristalliner Feststoff