Learn More
1,9-Nonanediol 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 129121000
Additional Details : CAS : 3937-56-2 Gewicht : 0.15000kg
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10011420
  • 107.00 CHF / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 4
Chemische Identifikatoren
3937-56-2
160.26
ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
19835
C(CCCCO)CCCCO
C9H20O2
MFCD00002991
1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
Nonan-1,9-diol
Spezifikation
1, 9-Nonanediol
162°C
Glasflasche
52.6 mPa.s (50°C)
Weiß
100g
3937-56-2
100.0
C9H20O2
MFCD00002991
1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
Nonan-1,9-diol
19835
Geschmolzener kristalliner Feststoff
0.9180g/mL
Authentic
0.918
177°C (15.0mmHg)
44°C to 48°C
99%
98.5
98.5% min. (GC)
HO(CH2)9OH
01, 493
Solubility in water: 9g/L (20°C)
C(CCCCO)CCCCO
160.26
160.26
99%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate