missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,9-Dimethylmethylen-Blauzinkchlorid Doppelsalz (Technische Qualität), TRC

Artikelnummer. 30373412
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30373412 500 mg
30387006 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30373412 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD469355500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 931418-92-7
Summenformel 2 C18 H22 N3 S . 2Cl . Zn Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 832.12
Synonym 1,9-Dimethyl-Methylene Blue Zinc Chloride Double Salt
IUPAC-Name bis(3,7-bis(Dimethylamino)-1,9-Dimethylphenothiazin-5-ium) Zink(II)-Chlorid
SMILES CC1=C2C([S+]=C(C3=N2)C=C(C=C3C)N(C)C)=CC(N(C)C)=C1.CC4=C5C([S+]=C(C6=N5)C=C(C=C6C)N(C)C)=CC(N(C)C)=C4.Cl[Zn]Cl.[Cl-].[Cl-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,9-Dimethyl-methylene Blue Zinc Chloride Double Salt (Technical Grade)
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/2C18H22N3S.4ClH.Zn/c2*1-11-7-13(20(3)4)9-15-17(11)19-18-12(2)8-14(21(5)6)10-16(18)22-15;;;;;/h2*7-10H,1-6H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Formelmasse 832.09
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.