Learn More
1,9-Dibromnonan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426877 50 g -
11416877 10 g 10 Gramm
11424210 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14324.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4549-33-1 | C9H18Br2 | 286.051 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4549-33-1
Summenformel C9H18Br2
Molekulargewicht (g/mol) 286.051
MDL-Nummer MFCD00000279
InChI-Schlüssel WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
PubChem CID 20677
IUPAC-Name 1,9-Dibromnonan
SMILES C(CCCCBr)CCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,9-Dibromononane
Dichte 1.41
Siedepunkt 285°C to 288°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel Br(CH2)9Br
Brechungsindex 1.4965
Menge 50 g
Beilstein 1737598
Formelmasse 286.06
Reinheit (%) 97%