Learn More
1,9-Dibromnonan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10068721 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10068721
Marke: Thermo Scientific Acros 112870050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4549-33-1
InChI-Schlüssel WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
PubChem CID 20677
IUPAC-Name 1,9-Dibromnonan
SMILES C(CCCCBr)CCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 9-Dibromononane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4000g/mL
Siedepunkt 285°C to 288°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H18Br2
Strukturformel Br(CH2)9Br
Brechungsindex 1.4950 to 1.497
Menge 5 g
Beilstein 01, 166
Relative Dichte 1.4
Molekulargewicht (g/mol) 286.04
Formelmasse 286.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit