Learn More
1,8-Octanedithiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10721915 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10721915 1 g Glasflasche 1 Gramm
10115520 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10721915 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 310620010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1191-62-4 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-62-4
Summenformel C8H18S2
Molekulargewicht (g/mol) 178.35
MDL-Nummer MFCD00003574
InChI-Schlüssel PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-octanedithiol, 1,8-dimercaptooctane, octamethylene dimercaptan, 1,8-octamethylenedithiol, unii-kh3w3161hs, fema no. 3514, 1,8-octane dithiol, nanothinks tm thio8, acmc-209a1j, dsstox_cid_27474
PubChem CID 14493
IUPAC-Name Oktan-1,8-dithiol
SMILES SCCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 8-Octanedithiol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 269.0°C to 270.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HS(CH2)8SH
Brechungsindex 1.5030 to 1.5050
Menge 1 g
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 178.36
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit